1-Nonanol
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15623200EA 36.9 EUR
EHERC15623200
1-Nonanol
1-Nonanol
Formula: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Boiling Pt: 215 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –7 °C
Density: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76 °C
MDL Number: MFCD00002990
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774