4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Supplier: Thermo Scientific
SB01186.1 SB01186.10 SB01186.50
MAYBSB01186.1EA 0 EUR
MAYBSB01186.1 MAYBSB01186.10 MAYBSB01186.50
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
MDL Number: MFCD00000425
CAS Number: 326-06-7
EINECS: 206-307-8