4-Methyl-2-pentanone
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15123000EA 68.2 EUR
EHERC15123000
4-Methyl-2-pentanone
4-Methyl-2-pentanone
Formula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100,16 g/mol
Boiling Pt: 117,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –84 °C
Density: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 16 °C
MDL Number: MFCD00008938
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://si.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/40/739340.jpg