1,4-Dibromobenzene
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12216712EA 48.4 EUR
EHERC12216712
1,4-Dibromobenzene
1,4-Dibromobenzene
Formula: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Boiling Pt: 219 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 84…87 °C
Density: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
MDL Number: MFCD00000089
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03042