Bromobenzene
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA10710000EA
50.9
EUR
EHERCA10710000
Bromobenzene
Bromobenzene
Formula:
C₆H₅Br MW: 157,01 g/mol Boiling Pt: 155 °C (1013 hPa) Melting Pt: –31 °C Density: 1,495 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 51 °C |
MDL Number:
MFCD00000055 UN: 2514 ADR: 3,III Merck Index: 13,01390 |