1-Bromo-4-fluorobenzene
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10731000EA
44.7
EUR
EHERC10731000
1-Bromo-4-fluorobenzene
1-Bromo-4-fluorobenzene
Formula:
C₆H₄BrF MW: 175 g/mol Boiling Pt: 151 °C (1013 hPa) Melting Pt: –16 °C Density: 1,4946 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 53 °C |
MDL Number:
MFCD00000342 UN: 1993 ADR: 3,III |