p-Tolylhydrazinium chloride
Supplier: Thermo Scientific
BTB07632.1
BTB07632.10
BTB07632.50
MAYBBTB07632.1EA
0
EUR
MAYBBTB07632.1
MAYBBTB07632.10
MAYBBTB07632.50
p-Tolylhydrazinium chloride
p-Tolylhydrazinium chloride
Formula:
C₇H₁₁ClN₂ |
MDL Number:
MFCD00012940 CAS Number: 637-60-5 EINECS: 211-295-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |