4-Nitrophenylhydrazine
Supplier: Thermo Scientific
BTB09059.1 BTB09059.10 BTB09059.50
MAYBBTB09059.1EA 0 EUR
MAYBBTB09059.1 MAYBBTB09059.10 MAYBBTB09059.50
4-Nitrophenylhydrazine
4-Nitrophenylhydrazine
Formula: (C₆H₄(NO₂))NHNH₂
CAS Number: 100-16-3
Merck Index: 12,06721