2-Etilheksil akrilat, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL290815-18LEA
504
EUR
SIAL290815-18L
SIAL290815-25ML
SIAL290815-3L
SIAL290815-1L
2-Etilheksil akrilat, Sigma-Aldrich®
2-Etilheksil akrilat
Formula:
C₁₁H₂₀O₂ MW: 184,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009495 CAS Number: 103-11-7 |