Isobutyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W219304-10KG-K W219304-1KG-K
SIALW219304-10KG-KEA 1230 EUR
SIALW219304-10KG-K SIALW219304-1KG-K
Isobutyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl cinnamate
Formula: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204.27 g/mol
MDL Number: MFCD00038289
CAS Number: 122-67-8
EINECS: 204-564-0