Benzaldehyde
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA10532000EA 31.6 EUR
EHERCA10532000
Benzaldehyde
Benzaldehyde
Formula: C₆H₅CHO
MW: 106,12 g/mol
Boiling Pt: 179 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –26 °C
Density: 1,049 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 64 °C
MDL Number: MFCD00003299
CAS Number: 100-52-7
UN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://si.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/95/746095.jpg