2,3,5,6-Tetrachloroaniline
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17330600EA
39.7
EUR
EHERC17330600
2,3,5,6-Tetrachloroaniline
2,3,5,6-Tetrachloroaniline
Formula:
C₆H₃Cl₄N MW: 230,91 g/mol Boiling Pt: 298 °C (1013 hPa) Melting Pt: 110 °C |
MDL Number:
MFCD00007659 UN: 2811 ADR: 6.1,II |