2,4,5-Trichlorophenol
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17774500EA
55.8
EUR
EHERC17774500
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
Formula:
C₆H₃Cl₃O MW: 197,45 g/mol Boiling Pt: 253 °C (1013 hPa) Melting Pt: 68 °C Density: 1,68 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002170 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,09772 |