2,4-Difluorophenol
Supplier: Thermo Scientific
SB00632.1 SB00632.10 SB00632.50
MAYBSB00632.1EA 0 EUR
MAYBSB00632.1 MAYBSB00632.10 MAYBSB00632.50
2,4-Difluorophenol
2,4-Difluorophenol
Formula: C₆H₄F₂O
MW: 130.09 g/mol
Boiling Pt: 146
Melting Pt: 20
Density: 1.36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009715
CAS Number: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 2921
ADR: 8 II