2-Bromo-4-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
722413-1G 722413-5G
SIAL722413-1GEA 34.3 EUR
SIAL722413-1G SIAL722413-5G
2-Bromo-4-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
MDL Number: MFCD03840757
CAS Number: 22918-01-0