trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms:
trans-Hex-3-en-1-ol
W435600-1KG-K
W435600-100G-K
SIALW435600-1KG-KEA
988
EUR
SIALW435600-1KG-K
SIALW435600-100G-K
trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexen-1-ol
Formula:
C₆H₁₂O MW: 100.16 g/mol Boiling Pt: 155…156 °C (1013 hPa) Melting Pt: –60 °C Density: 1.515 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002960 CAS Number: 928-97-2 EINECS: 213-193-3 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 12,04737 |