3-Chloroanilinium chloride
Supplier: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Chloroaniline hydrochloride
SB01765.1 SB01765.10 SB01765.50
MAYBSB01765.1EA 0 EUR
MAYBSB01765.1 MAYBSB01765.10 MAYBSB01765.50
3-Chloroanilinium chloride
3-Chloroanilinium chloride
Formula: C₆H₇Cl₂N
MDL Number: MFCD00035485
CAS Number: 141-85-5
EINECS: 205-506-7
UN: 2018
ADR: 6.1,II