3-Cyclopentyloxy-4-methoxyaniline
Supplier: Thermo Scientific
KM09285.250 KM09285.1
MAYBKM09285.250EA 0 EUR
MAYBKM09285.250 MAYBKM09285.1
3-Cyclopentyloxy-4-methoxyaniline
3-Cyclopentyloxy-4-methoxyaniline
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
CAS Number: 154464-26-3