2,5-Dihydrofuran, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
253170-100G
253170-25G
SIAL253170-100GEA
236
EUR
SIAL253170-100G
SIAL253170-25G
2,5-Dihydrofuran, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydrofuran
Formula:
C₄H₆O |
MDL Number:
MFCD00003219 CAS Number: 1708-29-8 EINECS: 216-957-4 |