2-Fluoro-6-nitrotoluene
CFF1142. FL9561.POR 009561-1G 009561-100G 009561-25G
CHMPCFF1142.EA 0 EUR
CHMPCFF1142. CHMPFL9561.POR FLUO009561-1G FLUO009561-100G FLUO009561-25G
2-Fluoro-6-nitrotoluene
2-Fluoro-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
Boiling Pt: 213 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6 °C
Density: 1.2766 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007197
CAS Number: 769-10-8
EINECS: 212-203-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III