2-Ethylphenol
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13350000EA
35
EUR
EHERC13350000
2-Ethylphenol
2-Ethylphenol
Formula:
C₈H₁₀O MW: 122,17 g/mol Boiling Pt: 204,5 °C (1013 hPa) Melting Pt: –18 °C Density: 1,0371 g/cm³ (0 °C) |
MDL Number:
MFCD00002249 UN: 3145 ADR: 8,III Merck Index: 13,03871 |