Methyl-3-chlorothiophene-2-carboxylate
Supplier: Thermo Scientific
GK01295DA
GK01295EA
MAYBGK01295DAEA
0
EUR
MAYBGK01295DA
MAYBGK01295EA
Methyl-3-chlorothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate
Formula:
C₆H₅ClO₂S |
MDL Number:
MFCD00068135 CAS Number: 88105-17-3 |