4-Hexyloxyaniline, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
MQ100
222100-25G 222100-5G
SIAL222100-25GEA 339 EUR
SIAL222100-25G SIAL222100-5G
4-Hexyloxyaniline, Sigma-Aldrich®
4-Hexyloxyaniline
Formula: C₁₂H₁₉NO
MW: 193.29 g/mol
MDL Number: MFCD00007868
CAS Number: 39905-57-2
EINECS: 254-696-8