3-Aminobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: alpha-Amino-m-toluidine, 3-(Aminomethyl)aniline
721492-25G 721492-5G
SIAL721492-25GEA 212 EUR
SIAL721492-25G SIAL721492-5G
3-Aminobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3-Aminobenzylamine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
MDL Number: MFCD00078355
CAS Number: 4403-70-7
EINECS: 412-230-2