(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: (R)-1-(4-Methoxyphenyl)ethan-1-amine, (R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
726842-100G 726842-25G
SIAL726842-100GEA 862 EUR
SIAL726842-100G SIAL726842-25G
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151.21 g/mol
MDL Number: MFCD00671659
CAS Number: 22038-86-4