2-Hydroxyiminopropiophenone, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 2-Hydroxyiminopropiophenone, 2-Isonitrosopropiophenone, 1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 1-Phenyl-1,2-propanedione 2-Oxime
I3502-10G I3502-50G
SIALI3502-10GEA 45.1 EUR
SIALI3502-10G SIALI3502-50G
2-Hydroxyiminopropiophenone, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyiminopropiophenone
Formula: C₉H₉NO₂
MDL Number: MFCD00002115
CAS Number: 119-51-7
EINECS: 204-329-2