3,5-Xylenol
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12735000EA 47.2 EUR
EHERC12735000
3,5-Xylenol
3,5-Xylenol
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Boiling Pt: 222 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 61…64 °C
Density: 0,968 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002307
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215