TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Supplier: Roth Carl
Warning
Synonyms: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
9137.1 9137.2
ROTH9137.1EA 32.8 EUR
ROTH9137.1 ROTH9137.2
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Formula: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007532
CAS Number: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3