2-Bromo-6-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms:
6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
525693-10G
525693-1G
SIAL525693-10GEA
234
EUR
SIAL525693-10G
SIAL525693-1G
2-Bromo-6-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-6-formylpyridine
Formula:
C₆H₄BrNO MW: 186.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD02683546 CAS Number: 34160-40-2 |