3-Bromo-4-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
638285-1G 638285-5G
SIAL638285-1GEA 64.7 EUR
SIAL638285-1G SIAL638285-5G
3-Bromo-4-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-4-formylpyridine
Formula: C₆H₄BrNO
MW: 186.01 g/mol
MDL Number: MFCD05864506
CAS Number: 70201-43-3