TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
|
Warning
|
Synonyms:
TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
T1375-100G
T1375-1KG
T1375-25G
T1375-500G
T1375-5KG
SIALT1375-100GEA
265
EUR
SIALT1375-100G
SIALT1375-1KG
SIALT1375-25G
SIALT1375-500G
SIALT1375-5KG
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Formula:
C₆H₁₅NO₆S MW: 229.25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007532 CAS Number: 7365-44-8 EINECS: 230-906-3 |