TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Warning
Synonyms: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
T5691-25G T5691-500G
SIALT5691-25GEA 124 EUR
SIALT5691-25G SIALT5691-500G
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Formula: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007532
CAS Number: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3