TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Warning
Synonyms: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
T6541-100G T6541-25G
SIALT6541-100GEA 552 EUR
SIALT6541-100G SIALT6541-25G
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Formula: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007532
CAS Number: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3