Sodium periodate
Supplier: Hach
HACH2107769EA 45.2 EUR
HACH2107769
Sodium periodate
Sodium periodate
Formula: NaIO₄
MW: 213,89 g/mol
Boiling Pt: 300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 175 °C
Density: 3,87 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003534
CAS Number: 7790-28-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714