Benzylthiourea
Supplier: Thermo Scientific
TL00565.1 TL00565.10 TL00565.50
MAYBTL00565.1EA 0 EUR
MAYBTL00565.1 MAYBTL00565.10 MAYBTL00565.50
Benzylthiourea
Benzylthiourea
Formula: C₈H₁₀N₂S
MDL Number: MFCD00041370
CAS Number: 621-83-0
EINECS: 210-709-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III