Hexaethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
259268-25G 259268-5G
SIAL259268-25GEA 453 EUR
SIAL259268-25G SIAL259268-5G
Hexaethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Hexaethylene glycol
Formula: C₁₂H₂₆O₇
MDL Number: MFCD00002877
CAS Number: 2615-15-8
EINECS: 220-045-1