Phenylphosphonic dichloride, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
389560-100ML 389560-500ML
SIAL389560-100MLEA 81.4 EUR
SIAL389560-100ML SIAL389560-500ML
Phenylphosphonic dichloride, Sigma-Aldrich®
Phenylphosphonic dichloride
Formula: C₆H₅Cl₂OP
MDL Number: MFCD00002070
CAS Number: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
UN: 3265
ADR: 8,II