2,6-Dichloro-4-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
647411-1G 647411-5G
SIAL647411-1GEA 28.5 EUR
SIAL647411-1G SIAL647411-5G
2,6-Dichloro-4-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.99 g/mol
MDL Number: MFCD05670545
CAS Number: 25194-01-8