5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms:
5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-Bromo-3-nitropyridin-2(1H)-one
658448-25G
658448-5G
SIAL658448-25GEA
151
EUR
SIAL658448-25G
SIAL658448-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Formula:
C₅H₃BrN₂O₃ MW: 218.99 g/mol |
MDL Number:
MFCD00023473 CAS Number: 15862-34-7 EINECS: 239-989-0 |