Dextran, M.W. ~ 70,000, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
D8821-500G D8821-100G D8821-10G D8821-50G
SIALD8821-500GEA 1800 EUR
SIALD8821-500G SIALD8821-100G SIALD8821-10G SIALD8821-50G
Dextran, M.W. ~ 70,000, Sigma-Aldrich®
Dextran
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
MDL Number: MFCD00130935
CAS Number: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5