Disodium fumarate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
M-Clarity™ quality level = MQ200
F1506-100G F1506-25G F1506-500G
SIALF1506-100GEA 71.9 EUR
SIALF1506-100G SIALF1506-25G SIALF1506-500G
Disodium fumarate, Sigma-Aldrich®
Disodium fumarate
Formula: C₄H₂Na₂O₄
MDL Number: MFCD00064567
CAS Number: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7