(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: (S)-3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
324612-1G 324612-5G
SIAL324612-1GEA 31.3 EUR
SIAL324612-1G SIAL324612-5G
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Formula: C₉H₁₁ClO
MW: 170.64 g/mol
MDL Number: MFCD00013309
CAS Number: 100306-34-1