Potassium dicyanoaurate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
298115-1G 298115-5G
SIAL298115-1GEA 169 EUR
SIAL298115-1G SIAL298115-5G
Potassium dicyanoaurate, Sigma-Aldrich®
Potassium dicyanoaurate
Formula: C₂AuKN₂
MDL Number: MFCD00011414
CAS Number: 13967-50-5
EINECS: 237-748-4
UN: 1588
ADR: 6.1,I