2-Pyrimidinecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 2-Cyanopyrimidine
MQ100
646830-25G 646830-5G
SIAL646830-25GEA 93.4 EUR
SIAL646830-25G SIAL646830-5G
2-Pyrimidinecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Pyrimidinecarbonitrile
Formula: C₅H₃N₃
MW: 105.1 g/mol
MDL Number: MFCD00160513
CAS Number: 14080-23-0