2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
Supplier: Thermo Scientific
TL00876.1 TL00876.10 TL00876.50
MAYBTL00876.1EA 0 EUR
MAYBTL00876.1 MAYBTL00876.10 MAYBTL00876.50
2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
Formula: C₉H₉Cl₂NO
CAS Number: 61655-97-8