Calcium cyanamide, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
SIAL438928-500GEA 125 EUR
SIAL438928-500G
Calcium cyanamide, Sigma-Aldrich®
Calcium cyanamide
Formula: CCaN₂
MW: 80,11 g/mol
MDL Number: MFCD00064894
UN: 1403
ADR: 4.3,III