2-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
MQ200
D8375-100G D8375-10MG D8375-1G D8375-25G D8375-5G
SIALD8375-100GEA 3060 EUR
SIALD8375-100G SIALD8375-10MG SIALD8375-1G SIALD8375-25G SIALD8375-5G
2-Deoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
2-Deoxy-D-glucose
Formula: C₆H₁₂O₅
MW: 164.16 g/mol
MDL Number: MFCD00151328
CAS Number: 154-17-6
EINECS: 205-823-0