Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Warning
Synonyms: (-)-Erythromycin
MQ200
E5389-5G E5389-1G
SIALE5389-5GEA 142 EUR
SIALE5389-5G SIALE5389-1G
Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Erythromycin
Formula: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733.95 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084654
CAS Number: 114-07-8
EINECS: 204-040-1