Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
A7699-10G A7699-1G A7699-5G
SIALA7699-10GEA 1260 EUR
SIALA7699-10G SIALA7699-1G SIALA7699-5G
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Adenosine 5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O
MDL Number: MFCD00150755
CAS Number: 34369-07-8
EINECS: 213-579-1