2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) 100 mmol/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphoric acid disodium salt, 2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt, dATP-Na2
D4788-25UMO D4788-.1MMO
SIALD4788-25UMOEA 164 EUR
SIALD4788-25UMO SIALD4788-.1MMO
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) 100 mmol/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt)
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃
MW: 535.14 g/mol
MDL Number: MFCD00080335
CAS Number: 74299-50-6
EINECS: 277-809-2